Learn More
D-Phenylalanin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
14.27 € - 116.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3403-25-6 |
---|---|
Summenformel | C13H20ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 257.758 |
MDL-Nummer | MFCD00153455 |
InChI-Schlüssel | FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N |
Synonym | h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl |
PubChem CID | 15942423 |
IUPAC-Name | Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438246
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63325.MD |
250 mg | |||||||
15418246
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63325.03 |
1 g |
28.70 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15428246
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63325.06 |
5 g |
116.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride is used as a fine chemical intermediate, agrochemical &pharmceutical intermediate. It has anti - static and anti- corrosion properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenD-Phenylalanin-tert-Butylester-Hydrochlorid wird als feinchemisches Zwischenprodukt, agrochemisches und pharmzeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es hat antistatische und korrosionsbeständige Eigenschaften.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chemische Identifikatoren
3403-25-6 | |
257.758 | |
FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N | |
15942423 | |
CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl |
C13H20ClNO2 | |
MFCD00153455 | |
h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl | |
Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid |
Spezifikation
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride | |
C13H20ClNO2 | |
h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl | |
FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N | |
Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid | |
15942423 | |
98% |
3403-25-6 | |
MFCD00153455 | |
Soluble in water. | |
CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl | |
257.758 | |
257.76 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : -30 bis -10 °C
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
RUO – Research Use Only