Learn More
D-Phenylalanin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438246
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride is used as a fine chemical intermediate, agrochemical &pharmceutical intermediate. It has anti - static and anti- corrosion properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Phenylalanin-tert-Butylester-Hydrochlorid wird als feinchemisches Zwischenprodukt, agrochemisches und pharmzeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es hat antistatische und korrosionsbeständige Eigenschaften.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3403-25-6
Summenformel C13H20ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 257.758
MDL-Nummer MFCD00153455
InChI-Schlüssel FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N
Synonym h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl
PubChem CID 15942423
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R)-2-amino-3-phenylpropanoathydrochlorid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 257.76
Reinheit (%) 98%
Menge 250 mg
Physikalische Form Fest