Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Hydrochlorid, ≥99 %
34.60 € - 779.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7274-88-6 |
---|---|
Summenformel | C6H15ClN2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 182.65 |
MDL-Nummer | MFCD00012920 |
InChI-Schlüssel | BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N |
Synonym | d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d |
PubChem CID | 81691 |
ChEBI | CHEBI:53558 |
SMILES | Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10125150
|
Thermo Scientific Chemicals
243080010 |
1 g | Glasflasche |
34.60 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10308520
|
Thermo Scientific Chemicals
243080100 |
10 g | Glasflasche |
220.00 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10435295
|
Thermo Scientific Chemicals
243080500 |
50 g | Glasflasche |
779.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7274-88-6 | |
182.65 | |
BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N | |
81691 | |
Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O |
C6H15ClN2O2 | |
MFCD00012920 | |
d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d | |
CHEBI:53558 |
Spezifikation
D-Lysine hydrochloride | |
1ppm max. | |
10ppm max. | |
C6H15ClN2O2 | |
H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl | |
MFCD00012920 | |
0.3% max. (105°C, 3 hrs) | |
BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N | |
(2R)-2,6-diaminopentansäurehydrochlorid | |
182.65 | |
CHEBI:53558 | |
99.0 to 101.0% | |
−21° (20°C c=8,6N HCl) |
7274-88-6 | |
Weiß | |
99+% | |
Echt | |
30ppm max. | |
01,959; 07,79; 01,977 | |
d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d | |
Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O | |
-20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) | |
81691 | |
182.65 | |
0.1% max. | |
Kristallpulver |
RUO – Research Use Only