Learn More
D(-)-Fructose, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10488210
D(-)-Fructose, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10488210
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10488210
Marke: Fisher Chemical F/1952/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D(-)-Fructose, zertifizierter AR für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-48-7
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer 148910
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 103°C
Farbe Weiß
pH 5 to 7
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
D(-)-Fructose, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™ >