missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D(+)-Fenchon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.79 € - 105.53 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 4695-62-9 |
---|---|
Summenformel | C10H16O |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.24 |
MDL-Nummer | MFCD00070689 |
InChI-Schlüssel | LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N |
Synonym | +-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one |
PubChem CID | 1201521 |
ChEBI | CHEBI:165 |
IUPAC-Name | (1R,4S)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on |
SMILES | CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10018771
|
Thermo Scientific Acros
366290250 |
25 g | Glasflasche |
38.79 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10180032
|
Thermo Scientific Acros
366291000 |
100 g | Glasflasche |
105.53 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
4695-62-9 | |
152.24 | |
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N | |
1201521 | |
(1R,4S)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on |
C10H16O | |
MFCD00070689 | |
+-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one | |
CHEBI:165 | |
CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C |
Spezifikation
D(+)-Fenchone | |
4695-62-9 | |
Farblos bis hellgelb | |
63°C to 65°C (13.0 mmHg) | |
Echt | |
C10H16O | |
MFCD00070689 | |
15, 4000 | |
+59.00 (20.00°C neat) | |
+-fenchone, 1s-1,3,3-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1s-1,3,3-trimethyl-norbornan-2-one | |
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N | |
(1R,4S)-2,2,4-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on | |
1201521 | |
152.24 | |
Flüssigkeit |
97% | |
5°C to 7°C | |
0.9500g/mL | |
62°C | |
96% min. (GC) | |
1.4610 to 1.464 | |
07, IV, 212 | |
0.95 | |
+ 59 | |
Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,common organic solvents | |
CC1(C2CCC(C2)(C1=O)C)C | |
152.24 | |
CHEBI:165 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 225-160-
Produktidentifikator
- D(+)-Fenchone
RUO – Research Use Only