Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für automatisches Pipettieren, extra lang
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren.
171.00 € - 2845.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
---|---|
Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Gefiltert | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10029552
|
Thermo Scientific™
5418 |
30 μ l | Unsteril | Gefiltert | Automatisierung, Extended Length |
2845.00 €
7680 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15313032
![]() |
Thermo Scientific™
5502-11 |
25 μ l | Steril | Gefiltert | Automatisierung |
171.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10621354
![]() |
Thermo Scientific™
5562-11 |
220 μl | Steril | Gefiltert | Automatisierung |
269.00 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10243673
![]() |
Thermo Scientific™
5508 |
30 μ l | Steril | Gefiltert | Automatisierung | N/A | N/A | N/A | |||||
11597459
![]() |
Thermo Scientific™
5538 |
300 μl | Steril | Gefiltert | Automatisierung, Extended Length |
627.21 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10304883
![]() |
Thermo Scientific™
5548 |
300 μ l | Steril | Gefiltert | Automatisierung, Wide Bore, Extended Length |
612.00 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10314883
![]() |
Thermo Scientific™
5561 |
220μL | Unsteril | Ungefiltert | Automatisierung |
244.00 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10325213
![]() |
Thermo Scientific™
5416 |
30 μ l | Unsteril | Ungefiltert | Automatisierung, Extended Length |
1975.00 €
7680 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10168981
![]() |
Thermo Scientific™
5536 |
300 μl | Unsteril | Ungefiltert | Automatisierung, Extended Length |
388.00 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10405963
![]() |
Thermo Scientific™
5546 |
300 μl | Unsteril | Ungefiltert | Automatisierung, Wide Bore, Extended Length |
384.00 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10690024
![]() |
Thermo Scientific™
5417 |
30 μ l | Steril | Ungefiltert | Automatisierung, Extended Length |
2010.00 €
7680 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10283623
|
Thermo Scientific™
5507 |
30 μ l | Steril | Ungefiltert | Automatisierung, Extended Length |
360.00 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11868423
![]() |
Thermo Scientific™
5537 |
300 μl | Steril | Ungefiltert | Automatisierung, Extended Length |
432.00 €
1920 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10394873
![]() |
Thermo Scientific™
5547 |
300 μl | Steril | Ungefiltert | Automatisierung, Wide Bore, Extended Length |
413.00 €
1920 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren. Anders als herkömmliche Automatisierungsspitzen werden die D.A.R.T.s in stabilen Einwegmagazinen geliefert und lassen sich durch Anpressen auf einem Silikonpolster dicht auf die Pipettenköpfe aufsetzen. Diese abschließende Dichtung minimiert die Verdrängung des Volumens und gewährleistet eine gerade Spitze, gleichmäßiges Dispensieren und damit auch einen besseren Zugang zu den Wells. Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen und damit optimale Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systeme und Versette.
Merkmale:- Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradheit und damit besseren Zugang zum Well.
- Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention.
- Kleinere innerer Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen
- Es sind sterile Spitzen, sterile Spitzen mit Filter, Spitzen mit großer Öffnung und extra lange Spitzen erhältlich.
- Eine gründliche Prüfung gewährleistet die einwandfreie Formierung sowie die Geradheit der Spitzen.
- Die besondere Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit eine präzise Dispensierung geringer Volumina.
- Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und austauschbar, wodurch die Spitzen geschont und Kontamination vermieden wird.
Enthält: 20 Magazine pro Karton
Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 und PlateMate™ Plus Systemen.
Spezifikation
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Ja |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.