Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), Einwegspitzen für automatisches Pipettieren, extra lang
GREENER_CHOICE
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 5548
542.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10304883
  • 612.00 € / 1920 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren. Anders als herkömmliche Automatisierungsspitzen werden die D.A.R.T.s in stabilen Einwegmagazinen geliefert und lassen sich durch Anpressen auf einem Silikonpolster dicht auf die Pipettenköpfe aufsetzen. Diese abschließende Dichtung minimiert die Verdrängung des Volumens und gewährleistet eine gerade Spitze, gleichmäßiges Dispensieren und damit auch einen besseren Zugang zu den Wells. Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen und damit optimale Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systeme und Versette.
Merkmale:
  • Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradheit und damit besseren Zugang zum Well.
  • Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention.
  • Kleinere innerer Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen
  • Es sind sterile Spitzen, sterile Spitzen mit Filter, Spitzen mit großer Öffnung und extra lange Spitzen erhältlich.
  • Eine gründliche Prüfung gewährleistet die einwandfreie Formierung sowie die Geradheit der Spitzen.
  • Die besondere Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit eine präzise Dispensierung geringer Volumina.
  • Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und austauschbar, wodurch die Spitzen geschont und Kontamination vermieden wird.
Enthält: 20 Magazine pro Karton
Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 und PlateMate™ Plus Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 μ l
Steril
Nicht autoklavierbar
ISO 9001 und ISO 13485
Automatisierung
1920 Spitzen
Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus, Thermo Scientific™ Versette
Gefiltert
klar
Breite Bohrung, erweiterte Länge
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
20 x 96 Spitzen
Ja
D.A.R.T.s
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.