Learn More
D-(-)-2-Phenylglycinethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
92.30 € - 346.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17609-48-2 |
---|---|
Summenformel | C10H14ClNO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.677 |
MDL-Nummer | MFCD00052005 |
InChI-Schlüssel | FNNXQLSKQSVNLL-SBSPUUFOSA-N |
Synonym | r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hcl, ethyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine-oet hcl, h-d-phg-oet . hcl, d---2-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, d---alpha-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, pubchem10931, d-phg-oet hydrochloride |
PubChem CID | 20833765 |
IUPAC-Name | Ethyl (2R)-2-amino-2-phenylacetathydrochlorid |
SMILES | CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11381327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01564.09 |
10 g |
92.30 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11391327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L01564.18 |
50 g |
346.00 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride is used in pharmaceutical intermediates, in the combination of dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenD-(-)-2-Phenylglycin-Ethylester-Hydrochlorid wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten, in der Kombination von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Chemische Identifikatoren
17609-48-2 | |
215.677 | |
FNNXQLSKQSVNLL-SBSPUUFOSA-N | |
20833765 | |
CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl |
C10H14ClNO2 | |
MFCD00052005 | |
r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hcl, ethyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine-oet hcl, h-d-phg-oet . hcl, d---2-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, d---alpha-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, pubchem10931, d-phg-oet hydrochloride | |
Ethyl (2R)-2-amino-2-phenylacetathydrochlorid |
Spezifikation
D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride | |
17609-48-2 | |
MFCD00052005 | |
r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, r-ethyl 2-amino-2-phenylacetate hcl, ethyl 2r-2-amino-2-phenylacetate hydrochloride, d-phenylglycine-oet hcl, h-d-phg-oet . hcl, d---2-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, d---alpha-phenylglycine ethyl ester hydrochloride, pubchem10931, d-phg-oet hydrochloride | |
FNNXQLSKQSVNLL-SBSPUUFOSA-N | |
Ethyl (2R)-2-amino-2-phenylacetathydrochlorid | |
20833765 | |
≥98% |
∽190°C (decomposition) | |
C10H14ClNO2 | |
5775455 | |
Soluble in water. | |
CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N.Cl | |
215.677 | |
215.68 | |
−94° (c=1 in Water) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 241-581-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only