Learn More
D-(-)-2-Phenylglycinethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride is used in pharmaceutical intermediates, in the combination of dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-(-)-2-Phenylglycin-Ethylester-Hydrochlorid wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten, in der Kombination von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
D-(-)-2-Phenylglycin-Ethylester-Hydrochlorid wird in pharmazeutischen Zwischenprodukten, in der Kombination von Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(-)-2-Phenylglycine ethyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽190°C (decomposition) |
Beilstein | 5775455 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 215.68 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 50 g |
Optische Drehung | −94° (c=1 in Water) |