Learn More
Cytosin, +99 %
124.00 € - 1375.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 71-30-7 |
---|---|
Summenformel | C4H5N3O |
Molekulargewicht (g/mol) | 111.10 |
MDL-Nummer | MFCD00006034 |
InChI-Schlüssel | OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine |
PubChem CID | 597 |
ChEBI | CHEBI:16040 |
SMILES | NC1=CC=NC(=O)N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10134080
|
Thermo Scientific Acros
161760050 |
5 g | Glasflasche |
124.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10442845
|
Thermo Scientific Acros
161760250 |
25 g | Glasflasche |
442.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15109213
|
Thermo Scientific Acros
161761000 |
100 g | Glasflasche |
1375.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
71-30-7 | |
111.10 | |
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N | |
597 | |
NC1=CC=NC(=O)N1 |
C4H5N3O | |
MFCD00006034 | |
cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine | |
CHEBI:16040 |
Spezifikation
Cytosine | |
>300.0°C | |
0.5% max. (105°C, 5 hrs) | |
99% min. (HPLC) | |
MFCD00006034 | |
15,2792 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkalines and acids,slightly soluble in ethanol,chloroform,,insoluble in ether and hydrocarbons | |
OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N | |
6-Amino-1H-Pyrimidin-2-on | |
597 | |
111.1 | |
Kristallpulver |
71-30-7 | |
Weiß bis gelb | |
Echt | |
C4H5N3O | |
24,314 | |
cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine | |
98% min. (lambda max. 275nm,pH 1) molar absorptivity 10400+/-2%,on dry basis | |
NC1=CC=NC(=O)N1 | |
111.10 | |
CHEBI:16040 | |
99+% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-749-5
RUO – Research Use Only