Learn More
Cytosin, +99 %
Artikelnummer. 10442845
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-30-7
Summenformel C4H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 111.10
MDL-Nummer MFCD00006034
InChI-Schlüssel OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytosine
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 24,314
Merck Index 15,2792
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alkalines and acids,slightly soluble in ethanol,chloroform,,insoluble in ether and hydrocarbons
Spektrophotometrie 98% min. (lambda max. 275nm,pH 1) molar absorptivity 10400+/-2%,on dry basis
IUPAC-Name 6-Amino-1H-Pyrimidin-2-on
Formelmasse 111.1
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Cytosine