Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät für die Zellbildgebung
GREENER_CHOICE
Für6- bis 384-Well Mikrotiterplatten, Objektträger, Petrischalen und Kolben. Cytation5 Zellbildgebung- und Multifunktionslesegerät mit Fluoreszenz-, Hellfeld-, H&E-Verfahren und Phasenkontrastmikroskopie sowie erweiterbarer Multimode-Mikrotiterplattenmessung bietet eine leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät.
Marke:  Agilent BioTek CYT5MV-SN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17287959
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung
Sony CMOS, 16-Bit-Grauskala, Standard oder WFOV
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
Fluoreszenz, Phasenkontrast, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast
Fluoreszenz-/Hellfeld-/Farbhellfeldbildgebung; Monochromatorbasierte UV-Vis-Absorption/Fluoreszenzintensität/zeitaufgelöste Fluoreszenz (sekundär)/Lumineszenz
2 Spritzenpumpen
Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans
1,25x, 2,5x (2,25x eff), 2,5x (2,75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
4-Zonen-Inkubation bis 65 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,2 °C bei 37 °C)
51,4 cm
44,5 cm
36,3 kg
41,6 cm
Max. 250 W
Linear, orbital, doppelt orbital
0 bis 20%
Monochromator: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit dem BioSpa 8 automatisierten Inkubator
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
Gehäuse CYT5MV
Monochromator: 6- bis 384-Well-Platten, Filter: 6- bis 1536-Well-Platten; Bildgebung: 6- bis 1536-Well-Platten; kompatibel mit Take3 Platte
Xenon-Blitz; 100 mW 680 nm Laser (Alpha-Nachweis)
Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5-Image+ - und Image Prime-Software für vollständige Bildanalyse verfügbar; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option)
20,2 in.
17,5 in.
80 lb.
16,4 in.
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.