Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 001.108
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
3 mm | |
10/Pckg. | |
PTFE-Rührstäbchen, zylindrisch |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE | |
8 mm | |
Zylinder |