Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 001.160
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
10 mm | |
Zylinder |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
PTFE | |
60 mm | |
PTFE-Rührstäbchen, zylindrisch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE > Abmessungen (Durchm. x L):10 x 60 mm (Durchm. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur