Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ 001.1250
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
6 mm | |
Zylinder |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Glas-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Glas | |
50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur