Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
Marke: Fisherbrand™ 001.125
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
25 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
6 mm | |
Zylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE oder Glas > Abmessungen (Durchm. x L): 6 x 25 mm (Durch. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur