Learn More
KGW Isotherm™ 2500 ml-Dewar-Transportgefäß aus Metall, blau
Zur Kühlung und Lagerung kleiner Proben wie flüssiger Stickstoff, Trockeneis und anderer Kühlmittel im Labor.
103.00 € - 315.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10199310
|
KGW Isotherm™
1025 |
500 ml | 70 mm |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10623701
|
KGW Isotherm™
1028 |
800 ml | 80 mm |
177.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10444631
|
KGW Isotherm™
1022 |
200 ml | 56 mm |
103.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10393281
|
KGW Isotherm™
10220 |
2500 ml | 130 mm |
315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hohe Isolierfähigkeit
- Einfache Handhabung
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Blau beschichtete Metallabdeckung
- Lieferbar als voll versilbert (Standard), versilbert mit Sichtstreifen oder gekürzt.
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO), andere Kühlmittel |