Learn More
Cyclopentanone, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
36.00 € - 613.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 120-92-3 |
---|---|
Summenformel | C5H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 84.12 |
MDL-Nummer | MFCD00001409 |
InChI-Schlüssel | BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy |
PubChem CID | 8452 |
ChEBI | CHEBI:16486 |
IUPAC-Name | Cyclopentanon |
SMILES | O=C1CCCC1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10736521
|
Thermo Scientific Acros
111532500 |
250 mL | Glasflasche |
36.00 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10626682
|
Thermo Scientific Acros
111530010 |
1 L | Glasflasche |
83.10 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10552524
|
Thermo Scientific Acros
111530025 |
2.5 L | Glasflasche |
186.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11994831
|
Thermo Scientific Acros
111530100 |
10 L | Kunststofftrommel |
613.00 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
120-92-3 | |
84.12 | |
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N | |
8452 | |
Cyclopentanon |
C5H8O | |
MFCD00001409 | |
adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy | |
CHEBI:16486 | |
O=C1CCCC1 |
Spezifikation
Cyclopentanone | |
-51.0°C | |
0.9500g/mL | |
26°C | |
99% min. (GC) | |
C5H8(=O) | |
MFCD00001409 | |
15,2738 | |
adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy | |
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclopentanon | |
8452 | |
0.8 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Flüssigkeit |
120-92-3 | |
Farblos bis hellgelb | |
130.0°C to 131.0°C | |
Echt | |
C5H8O | |
1.4360 to 1.4380 | |
07,5 | |
0.95 | |
Solubility in water: 301g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,acetone and ether | |
O=C1CCCC1 | |
84.12 | |
CHEBI:16486 | |
84.12 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 204-435-9
- Cyclopentanone
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only