Learn More
Cyclopentanone, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626682
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-92-3
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00001409
InChI-Schlüssel BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
IUPAC-Name Cyclopentanon
SMILES O=C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentanone
Schmelzpunkt -51.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9500g/mL
Siedepunkt 130.0°C to 131.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H8(=O)
Brechungsindex 1.4360 to 1.4380
Menge 1 L
Beilstein 07,5
Merck Index 15,2738
Relative Dichte 0.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 301g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,acetone and ether
Viskosität 0.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclopentanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.