Learn More
Cyclopentan, HPLC-Klasse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480101
Cyclopentan, HPLC-Klasse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480101
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11480101
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044814.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Für HPLC und Spektrophotometrie
Cyclopentane is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287-92-3
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.135
MDL-Nummer MFCD00001356
InChI-Schlüssel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-Name Cyclopentan
SMILES C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
Namenshinweis Contains 75+% cyclopentane. Remainder consists of C5 and C6 hydrocarbons .
Schmelzpunkt °C to 95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.748
Siedepunkt 47°C to 49°C
Flammpunkt -37°C (-34°F)
Zündpunkt 380°C (716°F)
Geruch Petrol-like
Brechungsindex 1.406
Menge 1 L
Beilstein 1900195
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Formelmasse 70.14
Dampfdruck 398mm Hg at 20°C
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX30K615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number044814.K2,044814.AK,044814.K7
ChargennummerT12K870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number044814.K2,044814.AK,044814.K7
ChargennummerR15K799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number044814.K2,044814.AK,044814.K7
ChargennummerR15K798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number044814.K2,044814.AK,044814.K7
ChargennummerN28K714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number044814.K2,044814.AK,044814.K7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Cyclopentan, HPLC-Klasse, Thermo Scientific Chemicals >