Learn More
Cyclopentan, HPLC-Klasse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cyclopentane is used in all analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cyclopentane |
Namenshinweis | Contains 75+% cyclopentane. Remainder consists of C5 and C6 hydrocarbons . |
Schmelzpunkt | °C to 95°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.748 g/cm3 at 20°C |
Siedepunkt | 47°C to 49°C |
Flammpunkt | -37°C (-34°F) |
Zündpunkt | 380°C (716°F) |
Geruch | Petrol-like |
Brechungsindex | 1.406 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X30K615 | Analysenzertifikat | 25/02/2025 | 044814.K2,044814.AK,044814.K7 |
T12K870 | Analysenzertifikat | 24/07/2024 | 044814.K2,044814.AK,044814.K7 |
R15K799 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 044814.K2,044814.AK,044814.K7 |
R15K798 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 044814.K2,044814.AK,044814.K7 |
N28K714 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 044814.K2,044814.AK,044814.K7 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Jetzt verlängert - Angebot endet am 28. MärzAktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-28
Neues Angebot Jetzt sparen