Learn More
Cyclopentan, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10540361
Cyclopentan, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540361
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10540361
Marke: Thermo Scientific Acros 111480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Cyclopentan, 97 %, C5H10, CAS-Nummer-287-92-3, Ciclopentano, Cyclopentan, Cyclopentane, Cyclopentylgruppe, HSDB 62, Kohlenwasserstoffe, zyklisches c5 und c6, Pentamethylen, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, zyklopentan, 1 l, 96 % min. (GC), 05, 19, 50,0 °C, CHEBI:23492, weiß, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 287-92-3
Summenformel C5H10
Molekulargewicht (g/mol) 70.15
MDL-Nummer MFCD00001356
InChI-Schlüssel RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
IUPAC-Name Cyclopentan
SMILES C1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopentane
Schmelzpunkt -94.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7500g/mL
Siedepunkt 50.0°C
Flammpunkt −7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H10
Brechungsindex 1.4050 to 1.4070
Menge 1 L
Beilstein 05, 19
Rückstand nach Verdampfung 0.01 % max.
Merck Index 15, 2736
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viskosität 0.44 mPa.s (20°C)
Formelmasse 70.15
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number111480025,111481000,111480010
ChargennummerA0455415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number111480025,111481000,111480010
ChargennummerA0408397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number111480025,111481000,111480010
ChargennummerA0446902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog Number111480025,111481000,111480010
ChargennummerA0426164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2022 Catalog Number111480025,111481000,111480010
Name des Produkts
Cyclopentan, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >