Learn More
Cyclohexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.95 € - 208.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-91-8 |
---|---|
Summenformel | C6H13N |
Molekulargewicht (g/mol) | 99.18 |
InChI-Schlüssel | PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro |
PubChem CID | 7965 |
ChEBI | CHEBI:15773 |
IUPAC-Name | Cyclohexanamin |
SMILES | C1CCC(CC1)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10510021
|
Thermo Scientific Acros
111282500 |
250 mL | Glasflasche |
30.95 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10786131
|
Thermo Scientific Acros
111280010 |
1 L | Glasflasche |
35.78 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10796131
|
Thermo Scientific Acros
111280025 |
2.5 L | Glasflasche |
65.33 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11975191
|
Thermo Scientific Acros
111280100 |
10 L | Plastikeimer |
208.04 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108-91-8 | |
99.18 | |
cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro | |
CHEBI:15773 | |
C1CCC(CC1)N |
C6H13N | |
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N | |
7965 | |
Cyclohexanamin |
Spezifikation
Cyclohexylamine | |
-17.0°C | |
133.0°C to 134.0°C | |
Echt | |
C6H13N | |
1.4580 to 1.4600 | |
15,2722 | |
cyclohexylamine, aminocyclohexane, hexahydroaniline, hexahydrobenzenamine, aminohexahydrobenzene, cyclohexyl amine, 1-cyclohexylamine, 1-aminocyclohexane, aniline, hexahydro, benzenamine, hexahydro | |
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclohexanamin | |
7965 | |
2.4 mPa.s (20°C) | |
99% |
108-91-8 | |
0.8665g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H11NH2 | |
12,5 | |
0.8665 | |
Solubility in water: solublee. Other solubilities: miscible with most common organic solvents | |
C1CCC(CC1)N | |
99.18 | |
CHEBI:15773 | |
99.18 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Giftig bei Verschlucken.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Giftig bei Hautkontakt.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Fernhalten von
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-629-
- Cyclohexylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.