Learn More
Contec™ CyChlor
Gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien sowie Hefen in nur 3 Minuten. Contec™ CyChlor ist ein neues Desinfektionsmittel für ein breites Anwendungsspektrum und den täglichen Gebrauch.
Marke: Contec™ FBC100CC
77.50 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Wirksamkeit in einem breiten Spektrum in nur 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination.
- Gefiltert auf 0.2 Mikrometer und in einer Umgebung der Klasse A befüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Enthält kein quaternäres Ammonium oder Tensid und ist daher sehr rückstandsarm, wodurch Zeit bei der Rückstandsentfernung gespart wird
- Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA erforderlich und keine besondere Entsorgung erforderlich
- Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
- Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
- Nicht als korrosiv eingestuft und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar – hier ist teilweises Löschen des Textes ab dem Ende erforderlich
Spezifikation
Disinfectant | |
3 to 6 | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Fluid | |
Limited-use | |
Nein | |
1 l |
Flüssig | |
Geruchlos | |
Farblos | |
Klar | |
Behälter mit Deckel | |
Gefiltert | |
6/Karton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250102975 | Qualitätsbescheinigung | 19/03/2025 | FBC100CC |
240802870 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | FBC100CC |
240602795 | Qualitätsbescheinigung | 28/07/2024 | FBC100CC |
240402739 | Qualitätsbescheinigung | 25/05/2024 | FBC100CC |
231102617 | Qualitätsbescheinigung | 29/03/2024 | FBC100CC |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02