Learn More
Contec™ CyChlor
Gebrauchsfertig und wirksam gegen Bakterien sowie Hefen in nur 3 Minuten. Contec™ CyChlor ist ein neues Desinfektionsmittel für ein breites Anwendungsspektrum und den täglichen Gebrauch.
104.00 € - 118.00 €
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
pH | 3 to 6 |
Sterilität | Unsteril |
Aussehen | Farblos |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Behältertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15929875
![]() |
Contec™
FBC100CC |
1 l | Behälter mit Deckel |
104.00 €
6 Flaschen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15949875
![]() |
Contec™
FBT100CC |
1 l | Zerstäuberpistolenflasche |
113.00 €
6 Flaschen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15939875
![]() |
Contec™
FBC500CC |
5 l | Behälter mit Deckel |
118.00 €
2 Flaschen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Die Wirksamkeit in einem breiten Spektrum in nur 3 Minuten spart Zeit bei der Biodekontamination.
- Gefiltert auf 0.2 Mikrometer und in einer Umgebung der Klasse A befüllt, um sicherzustellen, dass das Produkt frei von Kontamination und Partikeln ist
- Enthält kein quaternäres Ammonium oder Tensid und ist daher sehr rückstandsarm, wodurch Zeit bei der Rückstandsentfernung gespart wird
- Keine Gefahrenklassifizierung, daher nur grundlegende PSA erforderlich und keine besondere Entsorgung erforderlich
- Zerstäuberpistole kann auf Strahl oder Sprühen eingestellt werden – große Tropfengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet eine gute Oberflächenabdeckung
- Doppelt verpackt in einer Verpackung mit linearem Rissverlauf, sodass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
- Nicht als korrosiv eingestuft und sicher in allen Bereichen des Reinraums einsetzbar – hier ist teilweises Löschen des Textes ab dem Ende erforderlich
Spezifikation
Flüssig | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Fluid | |
Nein |
3 to 6 | |
Farblos | |
Klar | |
Limited-use |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ CyChlor