Learn More
Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschzentrifuge
Gründliches, reproduzierbares Waschen von Blutzellen von bis zu 24 Röhrchen pro Lauf im vollautomatischen oder manuellen Modus.
Marke: Thermo Scientific™ 75007407
Beschreibung
Die präzise, automatisierte Leistung des Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer ist dafür ausgelegt, gründliches, reproduzierbares Waschen von Blutzellen von bis zu 24 Röhrchen pro Lauf zu ermöglichen. Sparen Sie Zeit mit voreingestellten Programmen im automatischen Modus; die Flexibilität des Rotors mit 12 oder 24 Plätzen erfüllt Ihre Protokollanforderungen. Die leicht ablesbare digitale Anzeige ermöglicht eine einfache, anwenderfreundliche Bedienung.
Effizienz und Leistung- Waschen Sie 24 Proben in nur 3 Minuten
- Erzielen Sie eine optimale Trockenheit der Körperchen, indem Sie die gewünschte Dekantiergeschwindigkeit einstellen
- Verbessern Sie das Waschen von Körperchen mit der optionalen Überlaufmethode während des Zentrifugationsschritts
- Sparen Sie Zeit mit voreingestellten Programmen im automatischen Modus
- Display mit vier Ebenen: Waschen, Zentrifugieren, Dekantieren, Rütteln
- Es steht ein manueller Modus zum schrittweisen Waschen der Zellen zur Verfügung, wodurch der Waschvorgang genau überwacht werden kann
- Röhrchengestelle mit roter und blauer numerischer Kennzeichnung zum einfachen Ausbalancieren der Probe
- Automatische Alarmsignale bei niedrigem oder unregelmäßigem Kochsalzlösungsniveau und beim Abschluss eines Laufs
- An der Oberseite des Geräts befindet sich ein Sichtfenster für die Drehzahlkalibrierung
- Reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, da der Kochsalzlösungsverteiler direkt auf dem Rotor montiert ist
- Rotorkörper aus Edelstahl für längere Lebensdauer des Systems
- Wartungsarmes Design mit leicht austauschbaren Pumpenschläuchen
- Einfache Reinigung durch eine Auffangwanne, einen Rotor und eine Drehschüssel, die leicht entfernt werden können
Spezifikation
CW3 Zellwaschzentrifuge | |
1.180 x g (Zentrifuge), 190 x g (Waschanlage) | |
220/230 V 50/60 Hz | |
<53 db(A) | |
2 Jahre | |
16,1 x 14,6 x 17,7 in. (41 x 37 x 45 cm) | |
Thermo Scientific | |
Rotorbaugruppe mit Verteiler und 12 Positionen | |
220/230 V |
12 Magazine | |
3.000 U/min (Zentrifuge), 1.200 U/min (Waschanlage), 350 bis 500 U/min (Dekantierer) | |
Umgebungstemperatur +2 bis +35 °C | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (weitere Informationen im Handbuch) | |
4-stufige Anzeige: Waschen, Zentrifugieren, Dekantieren, Rühren; Benachrichtigung über das Ende des Laufs: 5 wählbare Melodien, elektronische Signaltöne oder kein Ton; Sicherheitseinrichtungen: Deckelverriegelung, Dual-Detektor für zu hohe Drehzahlen, Sensor für den Füllstand der Kochsalzlösung | |
61,6 lb. (28,0 kg) | |
Cell ID | |
50/60 Hz | |
Automatisch: 1 bis 99 s (in Schritten von 1 s); manuell: 1 bis 999 s (in Schritten von 1 s); 1 bis 9 Zykluseinstellungen |