Learn More
Thermo Scientific™ CW3 Zellwaschzentrifuge
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Enthält:
Rotor (nicht enthalten)
Rotorbaugruppe mit Verteiler und 12 Positionen
Rotorbaugruppe mit Verteiler und 24 Positionen
Fassungsvermögen:
12 Magazine
24 Röhrchen
Elektrische Anforderungen:
220/230 V 50/60 Hz
220/230 V 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Beschreibung
Die präzise, automatisierte Leistung des Thermo Scientific™ CW3 Cell Washer ist dafür ausgelegt, gründliches, reproduzierbares Waschen von Blutzellen von bis zu 24 Röhrchen pro Lauf zu ermöglichen. Sparen Sie Zeit mit voreingestellten Programmen im automatischen Modus; die Flexibilität des Rotors mit 12 oder 24 Plätzen erfüllt Ihre Protokollanforderungen. Die leicht ablesbare digitale Anzeige ermöglicht eine einfache, anwenderfreundliche Bedienung.
Effiziente Leistung – waschen Sie 24 Proben innerhalb von 3 Minuten
- Erzielen Sie eine optimale Trockenheit der Körperchen, indem Sie die gewünschte Dekantiergeschwindigkeit einstellen
- Verbessern Sie das Waschen von Körperchen mit der optionalen Überlaufmethode während des Zentrifugationsschritts
- Sparen Sie Zeit mit voreingestellten Programmen im automatischen Modus
- Es steht ein manueller Modus zum schrittweisen Waschen der Zellen zur Verfügung, wodurch der Waschvorgang genau überwacht werden kann
- Röhrchengestelle mit roter und blauer numerischer Kennzeichnung zum einfachen Ausbalancieren der Probe
- Automatische Alarmsignale bei niedrigem oder unregelmäßigem Kochsalzlösungsniveau und beim Abschluss eines Laufs
- An der Oberseite des Geräts befindet sich ein Sichtfenster für die Drehzahlkalibrierung
- Reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, da der Kochsalzlösungsverteiler direkt auf dem Rotor montiert ist
- Wartungsarmes Design mit leicht austauschbaren Pumpenschläuchen
- Einfache Reinigung durch eine Auffangwanne, einen Rotor und eine Drehschüssel, die leicht entfernt werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CW3 Zellwaschzentrifuge |
| Fassungsvermögen | 24 Röhrchen |
| Max. RZB | 1.180 x g (Zentrifuge), 190 x g (Waschanlage) |
| Max. Geschwindigkeit | 3.000 U/min (Zentrifuge), 1.200 U/min (Waschanlage), 350 bis 500 U/min (Dekantierer) |
| Zertifizierung/Konformität | CE, CSA |
| Elektrische Anforderungen | 220/230 V 50/60 Hz |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +2 bis +35 °C |
| Geräuschpegel | <53 db(A) |
| Standards | IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN ISO 13485 (weitere Informationen im Handbuch) |
| Gewährleistung | 2 Jahre |
| Mehr anzeigen |