Learn More
Hach Lange™ Küvettentests
Zum Einsatz für die Wasseranalyse verfügen diese beispielhaften Küvettentests über ISO 6878-1-1986 und DIN 38405 D11-4 Zertifizierungen. Sie nutzen die Phosphormolybdänblau-Testmethode für die DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800- und DR5000-Geräte.
159.00 € - 180.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasseranalyse |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 |
Anzahl Tests | 25 |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10594493
|
Hach Lange™
LCK304 |
Ammonium-Küvettentest |
159.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10619741
|
Hach Lange™
LCK350 |
Ortho-/Gesamt-Phosphat Küvettentest |
173.00 €
25 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10655443
|
Hach Lange™
LCK350 |
Ortho-/Gesamt-Phosphat Küvettentest |
180.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Phosphat (Ortho/Gesamt) Küvettentest 2,0 bis 20,0 mg/l PO4-P
- Zertifizierungen gemäß ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4
- 2 Bis 20 und 6 bis 60 mg/l-Bereich
- Zum Einsatz für die Wasseranalyse
- Zur Verwendung mit DR3900-, DR6000-, DR1900-, DR2800-, DR3800-, DR5000-Instrumenten
- 25 Tests
- Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.
- Phosphormolybdänblau-Testmethode
Spezifikation
Wasseranalyse | |
DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 | |
25 | |
1/Packung |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Ammonium, Sample cuvette
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda