Learn More
Custom 5' Fluorescent Labeled/Unlabeled Pairs
371.00 € - 552.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Oligonukleotide |
---|---|
Länge (metrisch) | 1,524 m |
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
Reinigungsverfahren | Entsalzt |
Marker oder Farbstoff | 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge | Availability | ||||
15507290
|
Invitrogen
450059 |
80,000 pmol | 80,000 pmol |
371.00 €
80000 Pikomol |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15537290
|
Invitrogen
450062 |
300,000 pmol | 300,000 pmol |
552.00 €
300000 Pikomol |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Spezifikation
Oligonukleotide | |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
1,524 m | |
Entsalzt | |
5' fluoreszierend markiert/nicht markiert |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Custom 5' Fluorescent Labeled/Unlabeled Pairs