Learn More
Custom 5' Fluorescent Labeled/Unlabeled Pairs
Artikelnummer. 15537290
Click to view available options
:
300,000 pmol
80,000 pmol
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15537290
Marke: Invitrogen 450062
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Spezifikation
Produkttyp Oligonukleotide
Länge (metrisch) 1,524 m
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Reinigungsverfahren Entsalzt
Marker oder Farbstoff 6-FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC
Primer 5' fluoreszierend markiert/nicht markiert
Menge 300,000 pmol⁄each