missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit zweistufiger Entlüftungskappe
Das Polystyrol-Material eignet sich aufgrund der hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
285.71 € - 357.22 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Belüftungsstopfen |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10370451
|
Greiner Bio-One
191180 |
25; 1000 |
285.71 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10394601
|
Greiner Bio-One
191161 |
1/Beutel; 750/Karton | N/A | |||||||
Beschreibung
SterilSpezifikation
Klar | |
Polystyrol | |
Steril | |
Belüftungsstopfen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit zweistufiger Entlüftungskappe