Learn More
Fisherbrand™ Kulturkolben
Der Fisherbrand™ Zellkultur-Erlenmeyerkolben mit abgesetztem Hals eignet sich für Gewebekulturen. Er ist auf Einheitlichkeit, Zellgesundheit und Reproduzierbarkeit ausgelegt und hat genau die passenden Oberflächen- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dies unterscheidet ihn von herkömmlichen Kulturflaschen.
37.35 € - 67.90 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Flaschenhalstyp | Geriffelt |
Form | Konisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11532283
|
Fisherbrand™
FB55901 |
250 ml |
37.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11542283
|
Fisherbrand™
FB55903 |
500 ml |
45.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11552283
|
Fisherbrand™
FB55905 |
1000 ml |
56.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11562283
|
Fisherbrand™
FB55907 |
2000 ml |
67.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Geriffelter Hals
- Für adhärente oder Suspensionszellen
- Kappe kann mit 1/3 Umdrehung geöffnet werden und ermöglicht eine Benutzung mit einer Hand
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Geriffelt | |
Konisch |