Learn More
Fisherbrand™ Kulturkolben
Der Fisherbrand™ Zellkultur-Erlenmeyerkolben mit abgesetztem Hals eignet sich für Gewebekulturen. Er ist auf Einheitlichkeit, Zellgesundheit und Reproduzierbarkeit ausgelegt und hat genau die passenden Oberflächen- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dies unterscheidet ihn von herkömmlichen Kulturflaschen.
Marke: Fisherbrand™ FB55903
Beschreibung
- Geriffelter Hals
- Für adhärente oder Suspensionszellen
- Kappe kann mit 1/3 Umdrehung geöffnet werden und ermöglicht eine Benutzung mit einer Hand
Spezifikation
500 ml | |
Borosilikatglas | |
Geriffelt | |
Konisch |