Learn More
Sartorius Cubis™ II Semi-Mikro-Laborwaage
The Cubis™ II Semi-Micro Lab Balance offers readability of 10 μg and a maximum weighing capacity up to 220 g. Used for weighing small sample amounts down to the μg-range.
11840.00 € - 23900.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China |
---|---|
Displaytyp | Farb-Touchscreen |
Stabilisierungszeit | 2 s |
Typ | Mikrowaage |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16483075
|
Sartorius
MCA125P-2S00-U QP1 |
60 g, 120 g | 0,01, 0,1 mg | Windschutz O, QP1 |
11840.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16454315
|
Sartorius
MCA225S-2S00-I QP1 |
220 g | 0,01 mg | Windschutz O, QP1 |
22500.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16273202
|
Sartorius
MCA225S-2CEU-I QP99 |
220 g | 0,01 mg | Windschutz O, QP99 |
23900.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16293202
|
Sartorius
MCA225S-2CEU-U QP99 |
220 g | 0,01 mg | Windschutz O, QP99 |
20040.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 26-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16689881
|
Sartorius
MCA225P-2CEU-I |
220 g | 0,01, 0,02, 0,05 mg | Windschutz I |
16850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16474195
|
Sartorius
MCA225P-2S00-U QP1 |
220 g | 0,01, 0,02, 0,05 mg | Windschutz O, QP1 |
13940.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
16293182
|
Sartorius
MCA125S-2CEU-I QP99 |
120 g | 0.01 mg | Draft Shield I, QP99 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
16635295
|
Sartorius
TO BE DELETED |
220 g | 0,01 mg | Windschutz A, QP1, QP4 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances
- Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry.
- One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Cubis™ II balance series.
- All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems.
- These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement.
- It offers modern user interfaces, pharmaceutical and GxP compliance, including data handling, data integrity and connectivity, ergonomic sample handling, easy process integration, and unlimited communication at the highest level of accuracy and precision.
Spezifikation
Waage mit Bauartzulassungszertifikat für China | |
Farb-Touchscreen | |
2 s | |
Mikrowaage |