Learn More
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
13020.00 € - 27730.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 |
---|---|
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
Displaytyp | 7 Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche |
Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch |
Ausgleichen | Automation motorisiert |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16404305
![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-A |
220 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht | Windschutz A: Motorisiert |
20645.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
17790568
|
Sartorius
MCA225S-2S00-I |
220 g | Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report | Windschutz I: Motorisiert mit Ionisator | N/A | N/A | N/A | |||||
16283202
![]() ![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-I QP99 |
220 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Windschutz I: Motorisiert mit Ionisator |
24285.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16203192
![]() |
Sartorius
MCA125S-2S00-I QP99 |
120 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software | Windschutz I: Motorisiert mit Ionisator |
18400.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16203212
![]() ![]() |
Sartorius
MCA225S-2S00-U QP99 |
220 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 | Windschutz U: Manuelles Glas |
20245.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
16464195
![]() |
Sartorius
MCA225P-2S00-U |
60, 120, 220 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Handbuch, Werkstestbericht | Windschutz U: Manuelles Glas |
13020.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Herausragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- Für alle Modelle bis zu einer maximalen Tragfähigkeit von 8.2 kg
- Großes 7-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Touchscreen im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung mit wesentlichen Wägeanwendungen (lizenzfrei) und Paketen mit speziellen Wägeanwendungen und Funktionserweiterungen (Lizenz erforderlich)
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional), Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41 | |
7 Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format mit neuer Benutzeroberfläche | |
Automation motorisiert | |
6 s | |
Semimikrowaage | |
450/355 Wägemodul/Elektronikmodul | |
373/61 mm-Wäge-/Elektromodul | |
100/240 V (±10 %) | |
Class I |
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch | |
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung | |
0°C bis +40 °C | |
10 Jahre | |
240 mm | |
11, 12,5 kg | |
1 A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Semimikrowaage, MCA-Anwenderoberfläche