Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche
Cubis™ II Precision (2-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
5155.00 € - 14605.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss |
---|---|
Displaytyp | TFT-Touchscreen |
Modell | Ohne Windschutz |
Typ | Präzisionswaage (2 Positionen) |
Gewährleistung | 10 Jahre |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16477445
![]() ![]() |
Sartorius
MCE6202P-2S00-0 |
1500 g, 3000 g, 6200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll |
5155.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16223272
![]() |
Sartorius
MCE32202P0-S00 |
4200 g, 32.200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software |
14605.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16203282
![]() |
Sartorius
MCE4202S0-S00 |
4200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software |
5645.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16223282
![]() ![]() |
Sartorius
MCE6202S-2S00-0 |
6200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software |
6620.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16407495
![]() ![]() |
Sartorius
MCE8202S-2S00-0 |
8200 g | Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll |
7410.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16203262
![]() |
Sartorius
MCE2202S0-S00 |
2200 g | Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software |
5315.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Monolithisches Wägesystem
- Integrierte Klimasensoren
- Einzelprobenhalter
- Fehlerfreien Betrieb
- Individuelle QApp-Workflows
- Automatische Nivellierung über Motor
- Vollständige End-to-End-Datenintegrität
- 21 CFR Teil 11 konform
- Integriertes Protokoll
- Modernste Benutzerverwaltung
- Hervorragender Kundendienst
- Integriertes Status-Center
- Integrierte Servicefunktionen
- Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
- TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
- Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
- Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
(Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
Spezifikation
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss | |
Ohne Windschutz | |
10 Jahre | |
50/60 Hz (±5 %) |
TFT-Touchscreen | |
Präzisionswaage (2 Positionen) | |
100/240 V (± 10%) | |
Class II |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche