Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCE-Benutzeroberfläche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16223272 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1500 g, 3000 g, 6200 g
2200 g
4200 g
4200 g, 32.200 g
6200 g
8200 g
Enthält:
Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 16223272
Marke: Sartorius MCE32202P0S00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cubis™ II Precision (2-Platz)-Waage bietet vollständig konfigurierbare Hardware, Software und Konnektivität
  • Monolithisches Wägesystem
  • Integrierte Klimasensoren
  • Einzelprobenhalter
  • Fehlerfreien Betrieb
  • Individuelle QApp-Workflows
  • Automatische Nivellierung über Motor
  • Vollständige End-to-End-Datenintegrität
  • 21 CFR Teil 11 konform
  • Integriertes Protokoll
  • Modernste Benutzerverwaltung
  • Hervorragender Kundendienst
  • Integriertes Status-Center
  • Integrierte Servicefunktionen
  • Vorbeugende Wartung nach akkreditierten Standards
  • TFT-Touchscreen-Bedienung mit gut ablesbarem Display und einfach zu bedienender Benutzeroberfläche
  • Software: Werkseitig installierte Grundausstattung für wichtige Wägeanwendungen
  • Bedienung durch Touchtaste, berührungslos über IR-Sensor
    (Windschutz M) oder Bewegungssensor (optional) Lernfähigkeit
Garantie
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp 2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
Fassungsvermögen 4200 g, 32.200 g
Displaytyp TFT-Touchscreen
Lesbarkeit 10, 100 mg
Enthält Waage, Zubehör, Netzteil, Handbuch, Werkstestbericht, QP99 Software
Linearität ± 10 mg
Material Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Modell Ohne Windschutz
Wiederholgenauigkeit ±20 mg
Stabilisierungszeit 2 Sek.
Typ Präzisionswaage (2 Positionen)
Gewährleistung 10 Jahre
Länge (metrisch) 412 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 126/159 mm
Gewicht (metrisch) 15,8/17,1 kg
Elektrische Anforderungen 120/240 V
Spannung 100/240 V (±10 %)
Frequenz 50/60 Hz (±5 %)
Legal for Trade Class II