Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-Platz) Waage, MCA-Benutzeroberfläche
Mit vollständig konfigurierbarer Hardware, Software und Konnektivität bietet Cubis™ II eine leistungsstarke Waage, die sich an Ihre individuellen Anforderungen und Compliance-Vorgaben anpassen lässt.
Marke:  Sartorius MCA14202S-2S00-0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17700739
  • 11830.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • 21 CFR Part 11 compliance
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Oustanding service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • For all models up to a maximum capacity of 8.2 kg
  • Large 7-inch color touch TFT display in 16:9 format with new user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications (license free) and packages with special weighing applications and function extensions (license required)
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor
    (draft shield M) or gesture sensor (optional), learning capability
Serviceleistungen
10 Jahre Gewährleistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
21 CFR TEIL 11 17025 USP 41
14,200 g
0.01 g
Automation motorisiert
1,5 s
0,8 s
Präzisionswaage (2 Positionen)
470 mm
95 mm
120/240 V
1 A
2 USB-A-Anschlüsse, 1 USB-B-Anschluss, 1USP-C-Anschluss, 1-9-poliger RS 232-Anschluss, 1 Ethernet-Anschluss
7-Zoll-Farb-Touch-TFT im 16:9-Format
Waage, Zubehör, Stromversorgung, Manuell, Werksprüfprotokoll
Aluminiumdruckguss, Kunststoff PBT, Optiwhite Floatglas und Edelstahl, Aluminiumverkleidung
Ohne Windschutz
0°C bis +40°C
10 Jahre
240 mm
5.4 kg
100/240 V (±10 %)
50/60 Hz (±5 %)