Learn More
Sartorius Cubis™ II Balance
The Cubis™ II can be individually configured from different components. The combinability of the display unit, weighing module, draft shield, software packages for various applications and functions and a range of accessories allows the individual adaptation to all weighing tasks.
Marke: Sartorius MCA125P-I-MTS
16890.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leading performance. Monolithical weighing system, integrated climate sensors, individual sample holders Error-free operation. Individual QApp workflows, motorized auto-leveling
- Full end-to-end data integrity. 21 CFR Part 11 compli-ance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management
- Outstanding service support. Integrated status center, integrated service functions preventive maintenance on accredited standards
Spezifikation
60 g, 120 g | |
0.01 mg, 0.1 mg | |
Balance |
Farb-Touchscreen | |
MCA with Draft Shield I | |
Class I |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubis™ II Balance > Capacity: 60 g, 120 g; Readability: 0.01 mg, 0.1 mg; Model: MCA with Draft Shield I
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur