Learn More
Gibco™ CTS™ TrypLE™ Select Enzyme
CTS™ TrypLE™ Select Enzyme
Marke: Gibco™ A1285901
45.56 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TrypLE™ Select CTS™, eine nicht tierische Alternative für Schweinetrypsin, ist ein rekombinantes Enzym, das durch mikrobielle Fermentation entsteht. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.- GIBCO™ TrypLE™ Select™ CTS™ bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung im Umgang mit Reagenzien, die sich im Qualifikationsprozess von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen befinden.
- Nicht tierischen oder menschlichen Ursprungs
- Reduziertes Risiko von Virus- oder Prionen-Kontaminationen
- Abbaukinetik und Viabilität nach Erholung sind mit Schweinetrypsin vergleichbar
- Demonstration der Aktivität bei mehreren Zelllinien, einschließlich stark anhaftender Linien
- Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) bis zu 24 Monate lang stabil.
- Hergestellt mit spezifischer, autoklavierter oder Einweg-Ausrüstung.
TrypLE™ Select CTS™, eine nicht tierische Alternative für Schweinetrypsin, ist ein rekombinantes Enzym, das durch mikrobielle Fermentation entsteht. Dieses Material wird für die Dissoziation von haftabhängigen Zelllinien aus Kunststoffware verwendet. TrypLE Select hat sich für die Dissoziation kultivierter Zellen sowohl in serumfreien als auch serumergänzten Systemen bewährt. Das Produkt wird als 1x-Stammlösung geliefert, formuliert in DPBS mit 1mM EDTA. Die Konzentration von rProtease ist Firmeneigentum von
Invitrogen Corp.
GIBCO™ CTS™ Produkte sind von hoher Qualität und werden mit harmonisierter Dokumentation geliefert, z B. Analysenzertifikaten, Herkunftszertifikaten und Zugriff auf Vollmachten zur Referenzierung unserer Drug Master Files – je nach Bedarf. Die GIBCO™ CTS™ Produktlinie bedeutet eine erhebliche Arbeitserleichterung bei der Eignungsprüfung von Reagenzien während des Übertragungsprozesses von Forschungsanwendungen auf klinische Anwendungen.
Für Forschungszwecke oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für direkte Verabreichung an Menschen oder Tiere
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Flasche(n) | |
Nachhaltige Verpackung | |
100 ml |
Säugetierzellen | |
1 X | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Kein Phenolrot | |
Klinische und translationale Forschung | |
ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820 | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ CTS™ TrypLE™ Select Enzyme > 100 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Herstellung von zell-, gen- oder gewebebasierten Produkten. ACHTUNG: Nicht für Anwendungen an Menschen oder Tieren geeignet.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur