Learn More
Epredia™ Kryostat Cryostar™ Nx70 Dv mit Kaltdesinfektion und Vakutom
Marke: Epredia™ 957070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit elektronischer Höhenverstellung, Temperaturregelung, Touchscreen, motorisiertem Schnitt, großer offener Kammer 230 V, 50/60 Hz, 1.000 x 820 mm bis 1.120 x 755 mm Epredia™ Shandon
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Kryostat Cryostar™ Nx70 Dv mit Kaltdesinfektion und Vakutom >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur