Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ für PCR-Produktaufreinigung
Entwickelt für einfache, schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen, wie die DNA-Sequenzierung oder Einzelnukleotid-Polymorphismus-Analyse (SNP). Enzymatische Reinigung von PCR-Produkten in einem Schritt, die nicht integrierte Primer und dNTPs eliminiert.
Marke: Applied Biosystems™ 78205.10.ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zwei hydrolytische Enzyme, Exonuklease I und Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), zusammen in einem speziell formulierten Puffer
- 30-minütiges Protokoll
Spezifikation
-20 °C | |
5000 | |
10 ml |
Schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen; eliminiert nicht integrierte Primer und dNTPs | |
Single-step Enzymatic PCR Cleanup Kit |
Technical Tips: ExoSAP-IT in Next Generation Sequencing (NGS) Application Note
DateigrößeVersion: 299.9 kB
Features and Benefits: ExoSAP-IT Product Spotlight
DateigrößeVersion: 335 kB
White Paper: Comparison of CleanSweep and ExoSAP-IT PCR clean-up reagents
DateigrößeVersion: 1,020.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ für PCR-Produktaufreinigung > 5000 Reaktionen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur