Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus Serie Racks und Halter
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 Lagerungssystemen.
Marke: Thermo Scientific™ 4000005
Beschreibung
Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 Lagerungssystemen.
Vertikalgestelle, flüssige Phase
- 2 ml, 5 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
- 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (25 Unterteilungen)
Vertikalgestelle, Dampfphase
- 2 ml, 4 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
Quadratische Gestelle, flüssige Phase
- 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
- 2 ml, 13 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
- 2 ml, 13 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
- 4 ml, 8 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
- 4 ml, 8 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
- 5 ml, 7 Boxen aus Pappe (100 Gitter)
Quadratische Gestelle, Dampfphase
- 2 ml, 11 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
- 2 ml, 11 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
- 4 ml, 7 Boxen aus Pappe (100 Unterteilungen)
- 4 ml, 7 Boxen aus Edelstahl (100 Unterteilungen)
- 5 ml, 6 Boxen aus Pappe (100 Gitter)
Lagerung mit Kanistern uns Strohhalmen, Dampfphase
- 2 ml-, 4 ml-, 5 ml-Röhrchen und Strohhalme, inklusive 8 Kanistern
Dreieck-Gestell, flüssige Phase
- 2 ml, 12 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
- 2 ml, 13 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
- 2 ml, 12 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilungen)
- 4 ml, 8 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
- 4 ml, 8 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilungen)
- 5 ml, 7 Boxen aus Pappe (81 Gitter)
Dreieck-Gestell, Dampfphase
- 2 ml, 11 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
- 2 ml, 11 Boxen aus Edelstahl (81 Unterteilungen)
- 2 ml, 10 Boxen aus Pappe (81 Unterteilungen)
Spezifikation
Quadratisches Rack, Dampfphase | |
5 mL | |
6 Kartons mit 100 Zellteiler |
4 ml PHIOLE Boxen | |
CryoPlus 1, 2 , 3, 4 | |
6 Schachteln/Rack |