Learn More
BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschuss
Kryoröhrchen mit Schraubverschluss für die Lagerung von biologischem Material in der Gasphase von flüssigem Stickstoff.
419.00 € - 651.00 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 12,5 mm |
---|---|
Produkttyp | Röhrchen für Kryolagerung |
Beschreibung | γ-steril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Gewindetyp | intern |
Produktcode | Marke | Bodenform | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bodenform | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10024220
|
BRAND™
114840 |
Flach, selbststehend | 1,2 mL |
419.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10084090
|
BRAND™
114844 |
Flach, selbststehend | 4 mL |
651.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10115880
|
BRAND™
114843 |
Rund | 4 mL |
560.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Entwickelt für die Lagerung von biologischem Material wie Mikroorganismen, menschlichen und tierischen Zellen usw. in der Gasphase von Flüssigstickstoff
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Graduiert
- Großer mattierter Beschriftungsbereich und farbige Verschlusseinsätze für einfache Identifikation der Proben
- Temperaturstabilität bis -196 °C
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE
- RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei.
Spezifikation
12,5 mm | |
γ-steril | |
intern | |
Polypropylen |
Röhrchen für Kryolagerung | |
Autoklavierbar | |
Steril | |
Schraubverschluss |