Learn More
BRAND™ Kryoröhrchen mit Schraubverschuss
Kryoröhrchen mit Schraubverschluss für die Lagerung von biologischem Material in der Gasphase von flüssigem Stickstoff.
Marke: BRAND™ 114843
478.45 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21935" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt für die Lagerung von biologischem Material wie Mikroorganismen, menschlichen und tierischen Zellen usw. in der Gasphase von Flüssigstickstoff
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285
- Graduiert
- Großer mattierter Beschriftungsbereich und farbige Verschlusseinsätze für einfache Identifikation der Proben
- Temperaturstabilität bis -196 °C
- CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE
- RNase-, DNase-, DNA- und endotoxinfrei.
Spezifikation
12,5 mm | |
γ-steril | |
4 mL | |
intern | |
Steril | |
23,8 cm |
Röhrchen für Kryolagerung | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
41 cm | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |