Learn More
CPC™ Inline-Schlauch-Schnellanschlusseinsätze für Standardvolumen: Mit direktem Durchfluss
Mit Rückschlagventil
12.50 € - 18.30 €
Spezifikation
Produkttyp Schlauchanschlusseinsatz, inline, mit Ventil
Enthält Absperrventile
Maximaler Druck 120 psi
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produktlinie Material Max. Operating Temperature (Metric) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produktlinie Material Max. Operating Temperature (Metric) Zur Verwendung mit Preis Menge & Verfügbarkeit  
11970528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
CPC™
06360-40
PMC-Serie Acetal 82 °C 3,2 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11990528
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
CPC™
06360-85
PLC-Serie Acetal 82 °C 9.5 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11719649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
CPC™
06364-80
PLC-Serie Polypropylen 71 °C 6,4mm
18.30 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11340512
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
CPC™
06360-45
PMC-Serie Buna-N 82 °C 6,4mm
14.55 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchflussgrößen bis 0.37 Zoll (9.5 mm)
  • Einfaches Trennen per Knopfdruck oder durch Abdrehen
  • Chemikalienbeständige und korrosionsbeständige Schnellkupplungsgehäuse und -einsätze, kompatibel mit Schlauchmaterialien aus Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen
  • Aus weißem Azetal- oder mandelfarbenem Polypropylen, das für eine Vielzahl von Kupplungstypen verwendet oder angepasst werden kann
  • Metallteile aus Edelstahl 316 (interne Federn, Ventile oder Daumenriegel)
  • Ideal für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
  • Ein deutliches Klicken ist zu hören, wenn die Kupplung vollständig eingerastet ist. Die Verbindung kann durch Drücken des Knopfs oder durch Abdrehen unterbrochen werden
  • Das komplette Kupplungs-Set erfordert sowohl ein Gehäuse als auch einen Einsatz (separat erhältlich).
  • Hinweis: Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.
Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.
Anwendungen:
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Schlauchanschlusseinsatz, inline, mit Ventil
Absperrventile
120 psi