Learn More
CPC™ Inline-Schlauch-Schnellanschlusseinsätze für Standardvolumen: Mit direktem Durchfluss
Mit Rückschlagventil
Marke: CPC™ 06360-45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchflussgrößen bis 0.37 Zoll (9.5 mm)
- Einfaches Trennen per Knopfdruck oder durch Abdrehen
- Chemikalienbeständige und korrosionsbeständige Schnellkupplungsgehäuse und -einsätze, kompatibel mit Schlauchmaterialien aus Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen
- Aus weißem Azetal- oder mandelfarbenem Polypropylen, das für eine Vielzahl von Kupplungstypen verwendet oder angepasst werden kann
- Metallteile aus Edelstahl 316 (interne Federn, Ventile oder Daumenriegel)
- Ideal für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
- Ein deutliches Klicken ist zu hören, wenn die Kupplung vollständig eingerastet ist. Die Verbindung kann durch Drücken des Knopfs oder durch Abdrehen unterbrochen werden
- Das komplette Kupplungs-Set erfordert sowohl ein Gehäuse als auch einen Einsatz (separat erhältlich).
- Hinweis: Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.
Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.
Anwendungen:
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
Spezifikation
Schlauchanschlusseinsatz, inline, mit Ventil | |
Buna-N | |
30.5 bis 43 mm | |
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen | |
-40 °C | |
12.7 mm | |
Absperrventile | |
120 psi | |
82 °C |
0.25 mm | |
1,22 bis 1,7 in. | |
6,4mm | |
-40 °F | |
PMC-Serie | |
0,5 in. | |
Weiß | |
180 °F |