Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, MPC-Serie
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf.
47.60 € - 1240.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Innendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Innendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17385589
|
CPC™
31311-52 |
In-Line-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil | Platinvernetzte Silikondichtung | 9,5 mm | Weiß |
865.00 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17729529
|
CPC™
MPC17004T03 |
Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil | Polycarbonat | 6.4 mm | Violett |
1240.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11780029
|
CPC™
31311-21 |
Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil | Polysulfon | 6.4 mm | Bernsteinfarben |
153.77 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11739979
|
CPC™
31311-71 |
Schlauchverbinder-Stecker ohne Ventil | Polysulfon | 6.4 mm | Bernsteinfarben |
106.30 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16215172
|
CPC™
MPC22006T39M |
In-Line-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil | Polycarbonat | 9.5 mm | Bernsteinfarben | ||||
11749979
|
CPC™
31311-72 |
In-Line-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil | Polycarbonat | 9.5 mm | Bernsteinfarben |
47.60 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11700629
|
CPC™
31311-22 |
Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil | Polysulfon | 9.5 mm | Bernsteinfarben |
58.77 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
Die CPC-Kupplungen gewährleisten eine sichere Verbindungen und sind einfach zu bedienen — auch mit Handschuhen. Sie sind wiederverwendbar und dennoch wirtschaftlich genug, um ein Wegwerfen zu ermöglichen.
- Material: Medizinisches ABS, Polycarbonat und Polysulfon
- Schlauchgrößen: 1/4 und 3/8 Zoll ID (6.4 bis 9.5 mm)
- Fließrate: Cv∽5.5 (79.25) max.
- Ergonomischer Flügelverschluss
- Hörbares Klicken, wenn angeschlossen
- Polystyrol gemäß USP Klasse VI
- Kann durch Autoklavieren, EtO, Elektro- oder Gammastrahlen sterilisiert werden
- Die Kupplungshälften können bei Anschluss gedreht werden
- Konischer Verbinder mit Stecktülle
- BSE/TSE-freie Materialien
- Zellkulturmedienverpackungen und Transferlinien
- Entnahme und Sammlung
- Pufferlösung
- Schlauch-Sets
- Urologie-Entwässerungs-/Entnahmesysteme
- Hypo-/Hyperthermiedecken
Spezifikation
USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten) | |
Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen | |
-40 °C |
Autoklavierbar | |
-40 °F |