Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, MPC-Serie
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf.
Marke:  CPC™ MPC22006T39M
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16215172
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
Die CPC-Kupplungen gewährleisten eine sichere Verbindungen und sind einfach zu bedienen — auch mit Handschuhen. Sie sind wiederverwendbar und dennoch wirtschaftlich genug, um ein Wegwerfen zu ermöglichen.
  • Material: Medizinisches ABS, Polycarbonat und Polysulfon
  • Schlauchgrößen: 1/4 und 3/8 Zoll Innendurchmesser (6,4 und 9,5 mm)
  • Fließrate: CV∽5,5 (79,25) max.
  • Ergonomischer Flügelverschluss
  • Hörbares Klicken, wenn angeschlossen
  • Polystyrol gemäß USP Klasse VI
  • Kann durch Autoklavieren, EtO, Elektro- oder Gammastrahlen sterilisiert werden
  • Die Kupplungshälften können bei Anschluss gedreht werden
  • Konischer Verbinder mit Stecktülle
  • BSE/TSE-freie Materialien
  • Zellkulturmedienverpackungen und Transferlinien
  • Entnahme und Sammlung
  • Pufferlösung
  • Schlauch-Sets
  • Urologie-Entwässerungs-/Entnahmesysteme
  • Hypo-/Hyperthermiedecken
Spezifikation
Spezifikation
USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten)
Autoklavierbar
9.5 mm
1.3 Zoll
9.5 mm
-40 °F
15.2 mm
Platinum-cured Silicone
60 psi
149 °C
In-Line-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil
0.37 Zoll
Polycarbonat
33 mm
Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen
-40 °C
0,6 in.
Bernsteinfarben
300 °F