Learn More
Epredia™ Deckgläser, Rechtecke
Thermo Scientific™ Deckgläser eignen sich ideal als Deckmaterial für Proben in mikroskopischen Untersuchungen in Medizin, Biologie und Forschung. Hergestellt aus D 263™ M Borosilikatglas von Schott AG. Erhältlich in verschiedenen Größen und Dicken.
97.30 € - 226.91 €
Spezifikation
Form Rechteck
Menge 100/Pckg.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12765098
Unterlagen ansehen
Epredia™
A67761330
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 64 x 48 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11936309
Unterlagen ansehen
Epredia™
BB02400360AC13MNZ0
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) 36 x 24 mm
97.30 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtransparent und achromatisch – praktisch frei von Farbverfälschungen
  • Gute Planarität
  • Brechungsindex für Mikroskope angepasst
  • Hohe optische Homogenität - praktisch frei von Einschlüssen, Streifen, Blasen usw.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Rechteck
100/Pckg.